Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Artikelnummer. 15847894
Skift visning
Holder:
1 l
Mellem kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderer:
Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
USB-kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Inkluderer unitSize
15847894 Stor kapacitet - 115 l Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ) Hver
10257954 1 l USB-kabel Hver
15827894 Mellem kapacitet - 51 l Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ) Hver
12842163 Stor kapacitet - 115 l USB-kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15847894 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7952018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinationen af rysteapparat og inkubator gør denne SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideel til cellekulturprocedurer.
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
  • Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret.
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
  • Disse rysteinkubatorer har en orbital rystende bevægelse for at sikre ensartet blanding, mens de fremmer bakterievækst.
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
  • Den udtrækkelige platform giver nem adgang til prøverne bagerst i inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift.
  • Et alsidigt klemmesystem holder kolber sikkert på plads (op til 1 l kolber for 51 l modeller og op til 2 l kolber for 115 l modeller).
  • Indbygget USB-forbindelse og dedikeret software muliggør langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
  • Bestil modellerne 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde tilsynsmyndigheders krav.
Tekniske data
Orbit 16 mm
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V
Temperaturområde (metrisk) 60 °C (maks.)
Holder Stor kapacitet - 115 l
Temperaturområde (engelsk) 140 °F maks.
Frekvens 50 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 52.6 x 39 cm
Dimensioner (L x B x H) 46.5 x 62.3 x 39.5 cm
Højde (engelsk) 15,6 tommer
Højde (metrisk) 39.5 cm
Længde (engelsk) 18,3 tommer
Længde (metrisk) 46.5 cm
Bredde (engelsk) 24,5 tommer
Bredde (metrisk) 62.3 cm
Model- SI600/IQOQ
Vise Digital
Til brug med (applikation) Cellekulturapplikationer
Inkluderer Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
Timer rækkevidde 1 sek. til 9 dage