Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Artikelnummer. 15827894
Holder:
1 l
Mellem kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderer:
Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
USB-kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15827894
Brand: Cole-Parmer™ 7952006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinationen af rysteapparat og inkubator gør denne SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideel til cellekulturprocedurer.
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
  • Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret.
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
  • Disse rysteinkubatorer har en orbital rystende bevægelse for at sikre ensartet blanding, mens de fremmer bakterievækst.
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
  • Den udtrækkelige platform giver nem adgang til prøverne bagerst i inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift.
  • Et alsidigt klemmesystem holder kolber sikkert på plads (op til 1 l kolber for 51 l modeller og op til 2 l kolber for 115 l modeller).
  • Indbygget USB-forbindelse og dedikeret software muliggør langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
  • Bestil modellerne 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde tilsynsmyndigheders krav.
Tekniske data
Orbit 16 mm
Elektriske krav 230 V
Temperaturområde (metrisk) 60 °C (maks.)
Holder Mellem kapacitet - 51 l
Temperaturområde (engelsk) 140 °F maks.
Frekvens 50 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 33.5 x 33.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 47.4 x 45 x 52.2 cm
Højde (engelsk) 20,6 tommer
Højde (metrisk) 52.2 cm
Længde (engelsk) 18,7 tommer
Længde (metrisk) 47.4 cm
Bredde (engelsk) 17,7 tommer
Bredde (metrisk) 45 cm
Model- SI500/IQOQ
Vise Digital
Til brug med (applikation) Cellekulturapplikationer
Inkluderer Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
Timer rækkevidde 1 sek. til 9 dage