Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Artikelnummer. 10257954
Skift visning
Holder:
1 l
Mellem kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderer:
IQ/OQ
USB-kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Inkluderer Pakningsstørrelse
10257954 1 l USB-kabel Hver
15827894 Mellem kapacitet - 51 l IQ/OQ Hver
12842163 Stor kapacitet - 115 l USB-kabel Hver
15847894 Stor kapacitet - 115 l IQ/OQ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10257954 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7952004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48680.00 DKK
    39852.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 8827.51 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kombinationen af rysteapparat og inkubator gør denne SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideel til cellekulturprocedurer.
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
  • Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret.
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
  • Disse rysteinkubatorer har en orbital rystende bevægelse for at sikre ensartet blanding, mens de fremmer bakterievækst.
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
  • Den udtrækkelige platform giver nem adgang til prøverne bagerst i inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift.
  • Et alsidigt klemmesystem holder kolber sikkert på plads (op til 1 l kolber for 51 l modeller og op til 2 l kolber for 115 l modeller).
  • Indbygget USB-forbindelse og dedikeret software muliggør langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
  • Bestil modellerne 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde tilsynsmyndigheders krav.
Tekniske data
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 350 W
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Watt 350 W
Holder 1 l
Produkttype Rysteinkubator
Frekvens 50 Hz
Diameter (metrisk) 16 mm
Vise Digital
Inkluderer USB-kabel