Description
- Høj flaskekapacitet
- Betjening via berøringsskærm
- Patenteret magnetisk kolbetilbehør
Specifications
Specifications
| Orbit | 19 mm |
| Hastighedsområde | 30 til 300 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 °C til 60 °C |
| Strømstyrke | 7 A |
| Holder | 5 x 2 L kolber, plader og rørstativer |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Temperatur nøjagtighed | 0,1 °C |
| Materiale | Platform af aluminium, akryl, gummi |
| Dimensioner (LxB) Platform | 45 x 45 cm |
| Show More |