Få mere at vide
Memmert™ Rysteanordning til vandbade med støtteramme
Artikelnummer. 17150365 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
WTB15
WTB24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17150365 WTB24
17150335 WTB15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17150365 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WTB24SV1524
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Rysteanordning med støtteramme uden gavldæksel& støttekurv (obligatorisk)
  • Kræver gavldækning
  • Spænding 230 V, 50/60 Hz
  • Bestil støttekurven separat
  • Inkluderer støtteramme, rystefrekvens 35 - 160 slag i minuttet (vandret frem/tilbage bevægelse)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB24
Type Rysteanordning til vandbade inkl. støtteramme
Hastighed 35-160 rpm