Få mere at vide
Memmert™ Rysteanordning til vandbade
Artikelnummer. p-7220953 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
WTB35
WTB50
Artikelnummer. 17110415
Brand: Memmert™ WTB50SV3550
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Rysteanordning med støtteramme uden gavldæksel& støttekurv (obligatorisk)
  • Kræver gavldækning
  • Spænding 230 V, 50/60 Hz
  • Bestil støttekurven separat
  • Inkluderer støtteramme, rystefrekvens 35 - 160 slag i minuttet (vandret frem/tilbage bevægelse)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB50
Type Rysteanordning
Hastighed 35-160 rpm