Få mere at vide
Memmert™ Rysteanordning til vandbade
Artikelnummer. 17110415 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
WTB35
WTB50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17110415 WTB50
17180385 WTB35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17110415 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WTB50SV3550
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Rysteanordning med støtteramme uden gavldæksel& støttekurv (obligatorisk)
  • Kræver gavldækning
  • Spænding 230 V, 50/60 Hz
  • Bestil støttekurven separat
  • Inkluderer støtteramme, rystefrekvens 35 - 160 slag i minuttet (vandret frem/tilbage bevægelse)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB50
Type Rysteanordning
Hastighed 35-160 rpm