Få mere at vide
Heidolph™ Shaker Vibramax 100
Artikelnummer. 10588751 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
10588751 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10588751 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5442120000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kompakt, pladsbesparende shaker/mixer. Shaker Vibramax 100 har en bæreevne på 2 kg.
  • Den 3 mm vibrationsbane giver fremragende resultater, især i store fartøjer– giver mulighed for jævn til rillet blanding af viskøse medier og faste stoffer
  • Indstil og juster løbende den variable hastighed på den analoge kontrolknap fra 150 til 1.350 o/min.
  • Valgfri fastgørelse med spændingsruller accepterer enhver glasvarestørrelse
  • Et stort udvalg af vedhæftede filer leveres til brug af forskellige fartøjer og størrelser
  • En analog procestimer giver mulighed for uovervåget drift og kan indstilles fra 1 til 120 minutter. Når den indstillede tid er udløbet, lyder en akustisk alarm, og driften stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 150 til 1350 rpm
Elektriske krav 230 V, 31 W
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 4.4 lb.
Certificeringer/compliance DIN EN 60529, IP 30
Dimensioner (LxB) Platform 220 x 220 mm
Model- Vibramax 100
Inkluderer Timer, overophedningsbeskyttelse
Timer rækkevidde 1 til 120 min.