Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Mixer/Mill™ Højenergikuglemølle
Artikelnummer. 12548696 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12548696 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12548696 Leverandør SPEX CertiPrep™ Leverandørnr. 8000M230
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Reducerer prøver til analytisk finhed og kan bruges til mekanisk legering og nanomalening.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 53 x 56 x 36 cm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Hestekræfter 1425 RPM @ 50Hz
Stiktype EU-stik
Hastighed 875 cyklusser/min.
Spænding 230 V