Få mere at vide
Grant Instruments™ Kompakt rysteinkubator
Artikelnummer. 11411058
Skift visning
Orbit:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
11411058 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11411058 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. ES20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19840.00 DKK
    18455.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 1384.50 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Indeholder
Kun rysteinkubator. (Tilbehør såsom platforme, plastikbadetanke, kolber og beholdere sælges separat.)
ES-20 alsidig og programmerbar orbital bordrysteinkubator til blanding og inkubering af biologiske kulturer og prøver i en række forskellige kolber og beholdere.
  • Alsidig programmerbar bordrysteinkubator til blanding og inkubering af biologiske væsker, prøver, cellekulturer og væv
  • Digital styring af tid, temperatur og rystehastighed for nøjagtighed og gentagelighed
  • Robust, kompakt konstruktion med 7 mm tykke, gennemsigtige plexiglaspaneler for nemt at kunne se kammerets indhold
  • Designet til nem montering/afmontering og nemt at flytte fra et sted til et andet
  • Ideel til dyrkning af cellekulturer i kolber og andre beholdere og til andre generelle prøveforberedelsesapplikationer
Bemærk:
Tilbehør såsom platforme, plastikbadetanke, kolber og beholdere sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 2.5 kg
Hastighedsområde 50 til 250 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 25 °C til 42 °C
Dimensioner (L x B x H) 340 x 340 x 435 mm
Højde (engelsk) 435mm
Bredde (metrisk) 340 mm
Vægt (metrisk) 15 kg
Timer rækkevidde 1 min. til 96 timer