Få mere at vide
Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor
Artikelnummer. p-4528079 Shop alle Thermo Scientific produkter
Maks. RCF:
4,575/3,706 x g
Oversigt:
750 ml spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15459614
Brand: Thermo Scientific™ 11788
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Procesmikroplader, PCR-plader/rørstrips og mange almindeligt anvendte centrifugalfiltrerings- og rensningsanordninger med Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor.
Procesmikroplader, PCR-plader/rørstrips og mange almindeligt anvendte centrifugalfiltrerings- og rensningsanordninger med Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor. En bred vifte af tilgængelige adaptere giver fleksibel kapacitet fra 1,5 til 500 ml.
Bestillingsoplysninger:
Spande, tætningsdæksler og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (SH-3000) og komponenter for at fuldføre montagen. Til tætningsdæksel O-ringe (sæt med seks) ordre 12995. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
750 ml spande (sæt med fire) Kat. nr. 11790
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Udvikling RC , RC-6 Plus centrifugeserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 750 ml spand
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 4,575/3,706 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Radius (metrisk) 185,4 mm (skovle), 150,2 mm (mikropladeholdere)
Radius (metrisk) Min. 91,1 mm (skovle)
K faktor 8138
Maks. Rørlængde 135 mm
Maks. Rør diameter 98 mm
Nettovægt 13.2 lb. (6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus og Evolution RC Superspeed Centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Biocontainment certificeret af CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 3.411 xg (spand)
Bioindeslutning Ja