Få mere at vide
Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 15459614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Maks. RCF:
4.575/3.706 x g
Oversigt:
750 ml spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Maks. RCF Oversigt Pakningsstørrelse
15459614 4.575/3.706 x g 750 ml spand Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15459614 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31030.00 DKK
    29097.75 DKK / Pakke med 2
    Spare 1932.25 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Procesmikroplader, PCR-plader/rørstrips og mange almindeligt anvendte centrifugalfiltrerings- og rensningsanordninger med Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor.
Procesmikroplader, PCR-plader/rørstrips og mange almindeligt anvendte centrifugalfiltrerings- og rensningsanordninger med Thermo Scientific™ SH-3000 Svingende skovlrotor. En bred vifte af tilgængelige adaptere giver fleksibel kapacitet fra 1,5 til 500 ml.
Bestillingsoplysninger:
Spande, tætningsdæksler og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (SH-3000) og komponenter for at fuldføre montagen. Til tætningsdæksel O-ringe (sæt med seks) ordre 12995. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
750 ml spande (sæt med fire) Kat. nr. 11790
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Udvikling RC , RC-6 Plus centrifugeserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 750 ml spand
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 4.575/3.706 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Radius (metrisk) 185,4 mm (skovle), 150,2 mm (mikropladeholdere)
Radius (metrisk) Min. 91,1 mm (skovle)
K faktor 8138
Maks. Rørlængde 135 mm
Maks. Rør diameter 98 mm
Nettovægt 13.2 lb. (6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus og Evolution RC Superspeed Centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Biocontainment certificeret af CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 3.411 xg (spand)
Bioindeslutning Ja