Beskrivelse
- Skridsikker måtte og platformlæbe holder pladerne sikkert
- Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
- Kan bruges i inkubatorer
- Disse mikropladerystere kombinerer høj hastighed og en lille bane på 1,5 mm for at producere kraftig rystning perfekt til mikrobrøndplader.
- Rystemaskinerne tilbyder en stop-drivmekanisme, letanvendelig controller med timer, LED-display og et digitalt hastighedsvalg fra 250 til 1250 rpm med en blød start.
- Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper rysteren automatisk og afgiver en alarm.
- Shakeren er i stand til kontinuerlig brug, og mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden over lange løb.
- Vælg modellen med fire plader til applikationer i mindre skala eller modellen med otte plader til applikationer med høj kapacitet på bordplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 1.5 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 1 kg |
| Hastighedsområde | 250 til 1250 rpm |
| Elektriske krav | 230 V |
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Mikropladeryster |
| Bæreevne (engelsk) | 2.2 lb. |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (engelsk) | 13.188 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 33.5 cm |
| Vis mere |