Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200-serien Stuart Mikropladerystere
Artikelnummer. 17731288 Shop alle Cole-Parmer produkter
Bæreevne (metrisk):
1 kg
2 kg
Artikelnummer. 17731288
Brand: Cole-Parmer™ 5190108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en hurtig blandende handling i en tæt kredsløb
  • Skridsikker måtte og platformlæbe holder pladerne sikkert
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
  • Disse mikropladerystere kombinerer høj hastighed og en lille bane på 1,5 mm for at producere kraftig rystning perfekt til mikrobrøndplader.
  • Rystemaskinerne tilbyder en stop-drivmekanisme, letanvendelig controller med timer, LED-display og et digitalt hastighedsvalg fra 250 til 1250 rpm med en blød start.
  • Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper rysteren automatisk og afgiver en alarm.
  • Shakeren er i stand til kontinuerlig brug, og mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden over lange løb.
  • Vælg modellen med fire plader til applikationer i mindre skala eller modellen med otte plader til applikationer med høj kapacitet på bordplader.
Tekniske data
Orbit 1.5 mm
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 250 til 1250 rpm
Elektriske krav 230 V
Spænding 230 V
Produkttype Mikropladeryster
Bæreevne (engelsk) 4.4 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 6,29''.
Højde (metrisk) 16 cm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (metrisk) 39 cm
Model- SH-200
Vise LED
Inkluderer Flad platform, skridsikker måtte og netledning
Antal stillinger 1
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter