Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200-serien Vippe-rystere
Artikelnummer. p-200024125 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bæreevne (engelsk):
6,6 pund
22 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne (engelsk)
17721288 22 pund
17761288 6,6 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721288 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5190106
Bland forsigtigt levende kulturer.
  • Skridsikker måtte og platformlæbe holder beholderne sikkert på plads
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse gyngende shakers med vippe giver en blid gyngende handling på 7° vippevinkel, perfekt til kulturkolber og petriskåle. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 5 til 70 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Vippevinkel 7°
Bæreevne (metrisk) 10 kg
Hastighedsområde 5 til 70 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 22 pund
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Længde (engelsk) platform 14''
Længde (metrisk) platform 35.5 cm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (engelsk) platform 14''
Bredde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) platform 35.5 cm
Oversigt Stor Vippevippe
Vise LED
Inkluderer Flad platform, skridsikker måtte og strømledning
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter
Garanti og servicetilbud 3 års garanti