Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200-serien Vippe-rystere
Artikelnummer. 17761288 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bæreevne (engelsk):
6,6 pund
22 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne (engelsk)
17761288 6,6 pund
17721288 22 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17761288 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5190114
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Bland forsigtigt levende kulturer.
  • Skridsikker måtte og platformlæbe holder beholderne sikkert på plads
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse gyngende shakers med vippe giver en blid gyngende handling på 7° vippevinkel, perfekt til kulturkolber og petriskåle. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 5 til 70 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Vippevinkel 7°
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 5 til 70 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 6,6 pund
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 13.188 tommer.
Dybde (metrisk) 33.5 cm
Højde (engelsk) 6,1 tommer
Højde (metrisk) 15.5 cm
Længde (engelsk) platform 9,25 tommer.
Længde (metrisk) platform 23.5 cm
Bredde (engelsk) 10.826 tommer.
Bredde (engelsk) platform 9,25 tommer.
Bredde (metrisk) 27.5 cm
Bredde (metrisk) platform 23.5 cm
Oversigt Mini Vippevippe
Vise LED
Inkluderer Flad platform, skridsikker måtte og strømledning
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter
Garanti og servicetilbud 3 års garanti