Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200 Series frem- og tilbagegående ryster
Artikelnummer. 17701288 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
25 til 250 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
17701288 25 til 250 rpm
1 options
Artikelnummer. 17701288 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5190102
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kraftig, men støjsvag, perfekt til kontinuerlig brug.
  • Digital hastighedsvalg giver ensartet blanding
  • Soft-start motor forhindrer spild og stænk
  • Fuldt justerbar vugge kan rumme de fleste kolber, flasker og bægre
  • Kan bruges i inkubatorsystem
Disse lineære frem- og tilbagegående rysteapparater har digital hastighedsvalg fra 25 til 250 o/min med en blød start. Fire justerbare gummipolstrede vandrette sikringsstænger med hurtigudløserhåndtag på platformen af vuggetypen giver dig mulighed for at passe næsten enhver størrelse kolbe, flaske eller bæger. Fastgør op til tolv 250 mL, ni 500 mL, fire 1 L eller to 2 L beholdere. Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper rysteren automatisk og afgiver en alarm. Shakeren er i stand til kontinuerlig brug, og mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden over lange løb.
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 10 kg
Hastighedsområde 25 til 250 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Dimensioner (LxB) Platform 33,5 x 33,5 cm (13 x 13 tommer)
Højde (engelsk) 10,82 tommer.
Højde (metrisk) 27.5 cm
Længde (engelsk) Slag 0,75 tommer
Længde (metrisk) slaglængde 20 mm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (metrisk) 39 cm
Oversigt Stor frem- og tilbagegående shaker
Vise LED
Timer rækkevidde 1 til 999 rpm