Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Artikelnummer. p-200024124 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (engelsk) platform:
8,5 tommer
13 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17791278
Brand: Cole-Parmer™ 5190100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold ensartede rystehastigheder, selv over lange perioder.
  • Glat kredsløbsrystevirkning med 16 mm kredsløb
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse orbital-rystere giver en jævn, ensartet cirkulær bevægelse med en 16 mm bane, ideel til større prøver og multibrøndsplader. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 30 til 300 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indbygget timer kan indstilles fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Orbit 16 mm
Bæreevne (metrisk) 10 kg
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 10,82 tommer.
Højde (metrisk) 27.5 cm
Længde (engelsk) platform 13 tommer
Længde (metrisk) platform 33.5 cm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (engelsk) platform 13 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) platform 33.5 cm
Oversigt Stor Orbital Shaker
Vise LED
Inkluderer Vuggesystem til kolber og flasker og strømledning.
Driftsbetingelser 4 °C til 40 °C (39,2 °F til 104 °F)
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter