Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Artikelnummer. 17791278 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk) platform:
8,5 tommer
13 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) platform Pakningsstørrelse
17791278 13 tommer Hver
17741288 8,5 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17791278 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5190100
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Oprethold ensartede rystehastigheder, selv over lange perioder.
  • Glat kredsløbsrystevirkning med 16 mm kredsløb
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse orbital-rystere giver en jævn, ensartet cirkulær bevægelse med en 16 mm bane, ideel til større prøver og multibrøndsplader. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 30 til 300 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indbygget timer kan indstilles fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Orbit 16 mm
Bæreevne (metrisk) 10 kg
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 10,82 tommer.
Højde (metrisk) 27.5 cm
Længde (engelsk) platform 13 tommer
Længde (metrisk) platform 33.5 cm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (engelsk) platform 13 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) platform 33.5 cm
Oversigt Stor Orbital Shaker
Vise LED
Inkluderer Vuggesystem til kolber og flasker og strømledning.
Driftsbetingelser 4 °C til 40 °C (39,2 °F til 104 °F)
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter