Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Artikelnummer. 17741288 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk) platform:
8,5 tommer
13 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) platform unitSize
17741288 8,5 tommer -
17791278 13 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17741288 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5190110
Oprethold ensartede rystehastigheder, selv over lange perioder.
  • Glat kredsløbsrystevirkning med 16 mm kredsløb
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse orbital-rystere giver en jævn, ensartet cirkulær bevægelse med en 16 mm bane, ideel til større prøver og multibrøndsplader. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 30 til 300 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indbygget timer kan indstilles fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Orbit 16 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 6.6 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 13.188 tommer.
Dybde (metrisk) 33.5 cm
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Længde (engelsk) platform 8,5 tommer
Længde (metrisk) platform 22 cm
Bredde (engelsk) 10.826 tommer.
Bredde (engelsk) platform 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 27.5 cm
Bredde (metrisk) platform 22 cm
Oversigt Mini Orbital Shaker
Vise LED
Inkluderer Flad platform, skridsikker måtte og strømledning
Driftsbetingelser 4 °C til 40 °C (39,2 °F til 104 °F)
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter