Få mere at vide
Cole-Parmer™ SH-200 Series Gyro Rocking Shakers
Artikelnummer. p-200024123 Shop alle Cole-Parmer produkter
Bæreevne (engelsk):
6.6 lb.
22 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17711288
Brand: Cole-Parmer™ 5190104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blid hvirvling forhindrer skumdannelse.
  • Juster hældningsvinklen for optimal blanding
  • Platformlæbe og skridsikker måtte holder beholderne sikkert på plads
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse gyro-rystere har en 3D-rystende handling med en 3° til 12° hældningsvinkel. Du kan nemt justere vinklen på hældningen med hånden for optimal ydeevne. Rysterne er bedst egnet til lavtskummende krav og er ideelle til celledyrkning, farvning og affarvning. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 5 til 70 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
  • Juster hældningsvinklen for optimal blanding
  • Platformlæbe og skridsikker måtte holder beholderne sikkert på plads
  • Indbygget timer og digital hastighed LED-display giver reproducerbare resultater
  • Kan bruges i inkubatorer
Disse gyro-rystere har en 3D-rystende handling med en 3° til 12° hældningsvinkel. Du kan nemt justere vinklen på hældningen med hånden for optimal ydeevne. Rysterne er bedst egnet til lavtskummende krav og er ideelle til celledyrkning, farvning og affarvning. Indstil og se nemt hastigheden og timeren på LED-displayet. Styr hastigheden fra 5 til 70 rpm. Mikroprocessoren bevarer hastighedsnøjagtigheden selv over lange ture. Indstil nemt digital timer fra 1 til 999 minutter. Når timeren når nul, stopper shakeren automatisk og afgiver en alarm. Holdbare shakere er klassificeret til kontinuerlig brug. Bruges i inkubatorer og miljø- eller kølekamre op til 104 F (°40 °C).
Tekniske data
Vippevinkel 3 til 12°
Bæreevne (metrisk) 10 kg
Hastighedsområde 5 til 70 rpm
Spænding 230 VAC
Bæreevne (engelsk) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 17.716 tommer.
Dybde (metrisk) 45 cm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Længde (engelsk) platform 14''
Længde (metrisk) platform 35.5 cm
Bredde (engelsk) 15.35 tommer.
Bredde (engelsk) platform 14''
Bredde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) platform 35.5 cm
Oversigt Stor Gyro-rocker
Vise LED
Inkluderer Flad platform, skridsikker måtte og strømledning
Timer rækkevidde 1 til 999 minutter
Garanti og servicetilbud 3 års garanti