Få mere at vide
SGI-1776, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16485618 10 mg -
16471787 50 mg 50mg
16448317 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13287
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22F3N5O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 405.42
Formel vægt 405.42
Procent renhed 98.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease