missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SGI-1027, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide |
| CAS | 1020149-73-8 |
| Molekylær formel | C27 H23 N7 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34) |
| SMIL | Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.518 |
| Formel vægt | 461.196 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?