missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SGI-1027, TRC

Artikelnummer. 30424196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424196 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS28237510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide
CAS 1020149-73-8
Molekylær formel C27 H23 N7 O
Mængde 10 mg
Synonym N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide
InChI formel InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
SMIL Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1
IUPAC navn N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 461.518
Formel vægt 461.196
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.