Få mere at vide
SGI-1027, MedChemExpress
Beskrivelse
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SGI-1027 |
| CAS | 1020149-73-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H23N7O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.52 |
| Formel vægt | 461.52 |
| Vis mere |