Få mere at vide
SGE™ Varian™/Bruker™ GC Autosampler sprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fast nål
- 10 μL
- SG002950: For Varian CP8400, CP9010, CP9050 autosamplere
- SG002923: For Varian/Bruker autosampler 8035, 8100, 8200; Gastæt
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,018 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-VA8400-5/0,47 |
| Vis mere |