Få mere at vide
Trajan™ Varian 1078/1079 Liner
Mængde:
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Varian/Bruker instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) | 54 mm |
| Produkttype | GC indløbsforing, lige-gennem liner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Varian 1078/1079 |