Få mere at vide
Trajan™ Varian Splitless Liner med Single Taper
Artikelnummer. 12923981
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12923981 1 stk. Hver
10377002 5/pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12923981 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 09203901
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Varian/Bruker instrumenter
Tekniske data
Produkttype GC indløbsforing
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm