Få mere at vide
Trajan™ Varian Splitless Liner med Single Taper
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Varian/Bruker instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC indløbsforing |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |