Få mere at vide
Trajan™ Varian 1075/1077 Liners: Split
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Varian instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC indløbsforing |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 72 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Varian 1075/1077 |