Få mere at vide
SGE™ Rørskærer
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af rustfrit stål
- OD: 1/8 in.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørskærer |
| Til brug med (udstyr) | GC rør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at få retvinklede snit med minimal afgratning eller afhugning af slangen |