Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific Trace and Focus GC Liners
Description
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Specifications
Specifications
| Produkttype | GC Inlet Liner, PTV Liner |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.75 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.75 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Spor og fokuser GC'er |