Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific Instrumentrør
Artikelnummer. 15248883
Diameter (metrisk) indvendig:
0,10 til 0,25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15248883
Brand: Trajan™ 0726549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SilTite FingerTite leverer en nem, lækagefri installation til kapillærsøjler uden brug af værktøj
  • Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
  • Eliminerer lækager
  • Ingen forurening
  • Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
  • Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Type Detektor/injektorer
Materiale grafit, Vespel
Diameter (metrisk) indvendig 0,10 til 0,25 mm