Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific Instrumentrør
Artikelnummer. 12927101
Diameter (metrisk) indvendig:
0,10 til 0,25 mm
0,45 til 0,53 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 12927101
Brand: Trajan™ 073452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SilTite FingerTite leverer en nem, lækagefri installation til kapillærsøjler uden brug af værktøj
  • Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
  • Eliminerer lækager
  • Ingen forurening
  • Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
  • Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Type GC interfaceforbindelse
Materiale SilTite Metal
Mængde 10 ferrules, 2 nødder
Diameter (metrisk) indvendig 0,45 til 0,53 mm