Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific Instrumentrør
Diameter (metrisk) indvendig:
0,10 til 0,25 mm
0,32 mm
0,45 til 0,53 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
- Eliminerer lækager
- Ingen forurening
- Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
- Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Tekniske data
| Type | GC interfaceforbindelse |
| Materiale | SilTite Metal |
| Mængde | 10 ferrules, 2 nødder |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0,10 til 0,25 mm |