Få mere at vide
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler sprøjter
Artikelnummer. 11947234
Nålemåler:
23 G
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,018 tommer.
0,024 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 11947234
missing translation for 'mfr': SGE™ 004670
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporer SGEs diamantsprøjteteknologi
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed:± 1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μL og 1 μL sprøjter)
  • Ydre diameter af borosilikatglas (OD): 0,5 μL = 6,5 mm, 1 μL = 8 mm, 5 L μtil 250 L μ= 6,5 mm
  • Skalalængde: 0,5 μL = 27,05 mm, 1 μL til 250 L μ= 54,1 mm
  • Internationale standarder sporbarhed
  • Nålespids stil: Kegle
Specifications
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2,7 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) PerkinElmer
Tilslutningstype Fast