Få mere at vide
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler sprøjter
Artikelnummer. 10579072
Nålemåler:
23 G
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,018 tommer.
0,024 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10579072
Brand: SGE™ 000655
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporer SGEs diamantsprøjteteknologi
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed:± 1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μL og 1 μL sprøjter)
  • Ydre diameter af borosilikatglas (OD): 0,5 μL = 6,5 mm, 1 μL = 8 mm, 5 L μtil 250 L μ= 6,5 mm
  • Skalalængde: 0,5 μL = 27,05 mm, 1 μL til 250 L μ= 54,1 mm
  • Internationale standarder sporbarhed
  • Nålespids stil: Kegle
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,314 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Varian, Bruker
Tilslutningstype Aftagelig