Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 og AS200/800GC autosampler sprøjte
Artikelnummer. 16682572
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16682572
Brand: Trajan™ 0029801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Autosampler-sprøjter med fast nåle. For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Produkttype AS3000, AS2000 og AS200/800GC autosampler sprøjte
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l