Få mere at vide
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 og AS200/800GC autosampler sprøjte
Mængde:
1/Pk.
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Produkttype | AS3000, AS2000 og AS200/800GC autosampler sprøjte |
| Mængde | 6/pakke |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |