Få mere at vide
Trajan™ Frottéværktøjsrørskærer
Artikelnummer. 10547732
Skift visning
Diameter (engelsk) Ydre:
1/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
10547732 1/16 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 10547732 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 082780
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Terry Tool Tubing Cutter til nøjagtig skæring af rustfri stålrør
  • Nøjagtig skæring af rustfri stålrør
  • Gratfri slangeender
Tekniske data
Type Rørskærer
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.59 mm
Til brug med (applikation) Skæring af rustfri stålrør
Mængde 1/Pk.