Få mere at vide
Trajan™ Sprøjtestempel- og nålesæt
Artikelnummer. 10117170
Nålemåler:
23 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10117170
Brand: Trajan™ 039110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at injicere ned til 1 ml med høj præcision og nøjagtighed
  • Høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner
  • Fasningsspids
  • Til brug med 1 til 2,5 ml sprøjter
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Udskiftningssprøjtestempel og kanyle
Mængde 5/Pk.
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) Sprøjte (1 til 2,5 ml)