Learn More
Trajan™ Stiletråde til sprøjterensning
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Til brug med (udstyr):
Sprøjtenåle (1 ml og større)
Sprøjtenåle (15 til 500 μL)
Sprøjtenåle (5 til 10 μL)
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 5
Description
Designet til effektiv rengøring af sprøjtenåle. Trajan Scientific and Medical™ Stiletråde til sprøjterengøring leveres i pakker med 5 stk.
- Effektiv rensning af kanyle
- Sæt tilgængeligt samt erstatningsledninger
Specifications
Specifications
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Produkttype | Udskiftning af stiletråd |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtenåle (15 til 500 μL) |