Få mere at vide
Trajan™ Stiletråde til sprøjterensning
Artikelnummer. 15268523
Til brug med (udstyr):
Sprøjtenåle (1 ml og større)
Sprøjtenåle (15 til 500 μL)
Sprøjtenåle (5 til 10 μL)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15268523
Brand: Trajan™ 031746
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til effektiv rengøring af sprøjtenåle. Trajan Scientific and Medical™ Stiletråde til sprøjterengøring leveres i pakker med 5 stk.
  • Effektiv rensning af kanyle
  • Sæt tilgængeligt samt erstatningsledninger
Tekniske data
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Produkttype Udskiftning af stiletråd
Til brug med (udstyr) Sprøjtenåle (15 til 500 μL)