Få mere at vide
Trajan™ Stiletråde til sprøjterensning
Artikelnummer. 15258523
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sprøjtenåle (1 ml og større)
Sprøjtenåle (5 til 10 μL)
Sprøjtenåle (15 til 500 μl)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15258523 Sprøjtenåle (5 til 10 μL) Pakke med 5
15268523 Sprøjtenåle (15 til 500 μl) Pakke med 5
15278523 Sprøjtenåle (1 ml og større) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15258523 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 031745
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Designet til effektiv rengøring af sprøjtenåle. Trajan Scientific and Medical™ Stiletråde til sprøjterengøring leveres i pakker med 5 stk.
  • Effektiv rensning af kanyle
  • Sæt tilgængeligt samt erstatningsledninger
Tekniske data
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Produkttype Udskiftning af stiletråd
Til brug med (udstyr) Sprøjtenåle (5 til 10 μL)