Få mere at vide
Trajan™ Standard stempelbeskyttelsessprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- MicroVolume sprøjte SuperfleX stempel
- Affaset spids
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,018 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Produkttype | Mikrovolumen sprøjte |
| Model- | 5FX |
| Nålepunkt nummer | 2 |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |
| Nålespids stil | Fasning |
| Vis mere |