Få mere at vide
SGE™ Splitless Quartz Straight-Through Liner
Artikelnummer. 10137540
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10137540 5/pakke Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10137540 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 092004
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Til forskellige GC-instrumenter
  • Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (420 C).
  • Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
  • Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
Tekniske data
Produkttype GC Splitless Quartz Straight-through Liner
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 7.85 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.61 cm
Til brug med (udstyr) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177