Få mere at vide
SGE™ Split/Splitless Hurtigt tilspidset FocusLiner™
Artikelnummer. 11931996
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11931996 5/pakke Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11931996 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 092111
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Resulterer i lavere massediskrimination
  • For forskellige GC-instrumenter
  • Alle liners deaktiveres ved højtemperatur (420 °C) gasfasedeaktivering
  • Leveres i blisterpakninger for at forhindre forurening
  • Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøverne
FocusLiner
  • Indeholder to tilspidsede sektioner, der fastholder kvartsuldproppen for optimal aftørring af nålespidsen og prøveoverførsel, og forhindrer også kvartsuld i at flytte sig mod septum eller presse ned i foret
  • Giv fremragende reproducerbarhed
Hurtig FocusLiner
  • Smal 2,3 mm I.D. til brug med 0,1 mm I.D. kapillærkolonner
  • Smal identifikation resulterer også i mindre topbredder
Tekniske data
Produkttype Split/Splitless tilspidset Fast Focus Liner
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 7.85 cm
Emballagemateriale Kvartsuld
Diameter (metrisk) Indvendig 0.23 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 cm
Til brug med (udstyr) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177