Få mere at vide
SGE™ Split/Splitless Liner med Single Taper
Beskrivelse
- Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (420 C).
- Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
- Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC Split/Splitless Liner |
| Inkluderer | Enkelt tilspidsning |
| Mængde | 25/pakke |
| Længde (metrisk) | 7.85 cm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 cm |
| Til brug med (udstyr) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |