Få mere at vide
SGE™ Split Liner Med Kvartsuld
Beskrivelse
- Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (420 C).
- Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
- Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
- Fremmer analytblanding og resulterer i bedre kvantificering
- Giver et stort overfladeareal, der hjælper med fordampning af væskeprøver
- Fungerer som fælde for at opsamle ikke-flygtige rester fra prøven
- Forhindrer prøven i at ramme bunden af injektoren før fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC Split Liner |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 7.85 cm |
| Emballagemateriale | Kvartsuld |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 cm |
| Til brug med (udstyr) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |