Få mere at vide
Trajan™ SolGel WAX kolonner
Artikelnummer. p-4824144
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15278703
Brand: Trajan™ 054786
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenglycol (PEG) i en Sol-Gel matrix. Robust polær Voksfase med høj temperatur
  • Bundet polyethylenglycol
  • Meget robust højtemperatursøjle
  • Mindre modtagelig for skader af ilt end konventionelle voksfaser
  • Polar fase
  • Lav blødning og inert
Tekniske data
Maks. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Polyethylenglycol
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Syreanalyse, Aminer alifatiske, Aminer aromatiske, Analyse af alkoholholdige drikkevarer, Æteriske olier, Mad - FAME, Fenoler, Sukker-alditolacetater
Temperaturområde 30 °C til 260/280 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale SolGel-Voks
Polaritet Polar
Belægning Sammensmeltet silica